주요 문서
359610
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, iron(III) sodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2]FeNa·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
367.05 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
Quality Level
불순물
<4% sulfate
작용기
amine
SMILES string
O.[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;1H2/q;+3;+1;/p-4
InChI key
QENAFDOIABJELJ-UHFFFAOYSA-J
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)