주요 문서
363456
Sigma-Aldrich
Arsenic(V) oxide hydrate
≥99.99%
동의어(들):
Arsenic pentoxide hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
As2O5 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
229.84 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.99%
양식
powder
구성
Degree of hydration, 2-5
반응 적합성
core: arsenic
reagent type: catalyst
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
InChI key
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)