추천 제품
vapor pressure
0.15 mmHg ( 100 °C)
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D −62°, neat
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI key
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter