주요 문서
377015
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
동의어(들):
NSC 93980
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
347.22
Beilstein:
3599784
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
262-264 °C (lit.)
작용기
chloro
phosphine
SMILES string
[Cl-].ClC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17ClP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used for corrosion inhibition of iron
Reactant involved in:
  • Acting as a potential electrophile
  • Elimination reactions for the synthesis of linear alkynes
  • Intramolecular nucleophilic vinylic substitution
  • Homologation of aldehydes
  • Endo-selective alkynol cycloisomerization
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2