추천 제품
Grade
technical grade
분석
94%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
158-162 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
InChI key
KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Contains triphenylphosphine oxide
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable