주요 문서
381926
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) 2,3-naphthalocyanine
Dye content 85 %
동의어(들):
2,3-Naphthalocyanine cobalt(II) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H24CoN8
CAS Number:
Molecular Weight:
771.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
구성
Dye content, 85%
λmax
731 nm
SMILES string
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Co/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
InChI key
PCLONZCDFMRSKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)