주요 문서
388459
Sigma-Aldrich
Hexakis(bromomethyl)benzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6(CH2Br)6
CAS Number:
Molecular Weight:
635.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
295-297 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
BrCc1c(CBr)c(CBr)c(CBr)c(CBr)c1CBr
InChI
1S/C12H12Br6/c13-1-7-8(2-14)10(4-16)12(6-18)11(5-17)9(7)3-15/h1-6H2
InChI key
XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)