주요 문서
389803
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
technical grade, 80%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)3SO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
80%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
작용기
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)