주요 문서
393916
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C6H4NHNH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
172.66
Beilstein:
3697547
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
178 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble
작용기
hydrazine
SMILES string
Cl[H].CCc1ccccc1NN
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
InChI key
HBHPTOKYVGZBAJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride is a hydrazine derivative.
포장
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of 7-ethyltryptophol, an intermediate for the anti-inflammmatory drug etodolac.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An improved and scalable process for the synthesis of a key intermediate for Etodolac, a non-steroidal anti-inflammatory drug
Sekharayya MC, et al.
Indian J. Chem. B, 51(12), 1763-1766 (2012)