주요 문서
403636
Sigma-Aldrich
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
동의어(들):
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4F6N2O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
358.24
Beilstein:
5832565
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
solid
bp
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
InChI key
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) (2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine)) is a useful triflating reagent. It has been synthesized by reacting 2-aminopyridine and triflic anhydride.
애플리케이션
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) may be used in the synthesis of aryl triflates and vinyl triflates.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
N-(2-Pyridyl) bis (trifluoromethanesulfonimide).
Cossy J and Allais F.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
문서
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.