주요 문서
412090
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate diacrylate
average Mn ~512, EO/phenol 2
동의어(들):
Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate, Ethoxylated bisphenol A diacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
viscous liquid
Quality Level
분자량
average Mn ~512
포함
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
구성
EO/phenol, 2
refractive index
n20/D 1.534
density
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)