415812
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
98%
동의어(들):
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
277.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.