추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
양식
liquid
포함
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
InChI key
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup