주요 문서
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
동의어(들):
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CONHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
157.09
Beilstein:
1934914
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
32-35 °C (lit.)
density
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
InChI key
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the development of a microwave-mediated method for O-allylation of amido alcohols on chromatographic alumina.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synlett, 389-389 (1996)