주요 문서
442119
Sigma-Aldrich
Iridium(III) bromide hydrate
동의어(들):
Iridium tribromide hydrate, Iridium(3+) tribromide hydrate, Tribromoiridium hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IrBr3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
431.93 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
crystalline
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: iridium
농도
≤43.6% Ir (gravimetric)
SMILES string
O.Br[Ir](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
KBXXFKPVKJZGJG-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.