Key Documents
442216
Sigma-Aldrich
3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H58O6P2
CAS Number:
Molecular Weight:
852.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
229-232 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(OP3OCC4(CO3)COP(OC4)Oc5ccc(cc5C(C)(C)c6ccccc6)C(C)(C)c7ccccc7)c(c2)C(C)(C)c8ccccc8
InChI
1S/C53H58O6P2/c1-49(2,39-21-13-9-14-22-39)43-29-31-47(45(33-43)51(5,6)41-25-17-11-18-26-41)58-60-54-35-53(36-55-60)37-56-61(57-38-53)59-48-32-30-44(50(3,4)40-23-15-10-16-24-40)34-46(48)52(7,8)42-27-19-12-20-28-42/h9-34H,35-38H2,1-8H3
InChI key
WBWXVCMXGYSMQA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane an antioxidant for polymers. It is widely used as stabilizer for polymers.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable