동위원소 순도
99.9 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
형태
liquid
포장
ampule of 0.6mL, 0.75mL, 1mL, 5g
glass bottle of 10g, 25g
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
density
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
관련 콘텐츠
NMR 분광법은 분자 구조, 화학 성분 및 순도를 측정하는 분석 기법입니다. NMR은 강한 자기장이 있는 경우 핵스핀 상태로 인해 흡수된 에너지를 검출합니다.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.