주요 문서
445215
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylboronic acid
≥95.0%
동의어(들):
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
solid
mp
92-102 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)