주요 문서
448214
Sigma-Aldrich
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
Caprylic-d15 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)6CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
159.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4245 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C
형식
neat
질량 이동
M+15
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
분석 메모
This product may be used as an analytical standard.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)