주요 문서
451754
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
99.999% trace metals basis
동의어(들):
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiBr · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
86.85 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.999% trace metals basis
양식:
solid
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
solid
불순물
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
162-167 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.