454923
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
๋์์ด(๋ค):
(3-Chloro-2-hydroxypropyl) 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxy-3-chloropropyl methacrylate, 3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
ํฌํจ
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Quality Level
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
95 ยฐC/2 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(O)CCl
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-5(2)7(10)11-4-6(9)3-8/h6,9H,1,3-4H2,2H3
InChI key
DDKMFQGAZVMXQV-UHFFFAOYSA-N
์ ํธ์ด
Danger
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
235.4 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
113 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.