Key Documents
458333
Sigma-Aldrich
Sucrose benzoate
동의어(들):
Benzoylsaccharose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
Quality Level
광학 활성
[α]23/D +35°, c = 1 in chloroform
mp
93-100 °C (lit.)
전이 온도
softening point 98 °C (ring and ball)
solubility
aromatics, ketones and esters: soluble
water, alcohols and aliphatics: insoluble
SMILES string
O=C(OC[C@H]1O[C@H](O[C@]3(COC(=O)c2ccccc2)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@@H]3OC(=O)c6ccccc6)[C@H](OC(=O)c7ccccc7)[C@@H](OC(=O)c8ccccc8)[C@@H]1OC(=O)c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C68H54O19/c69-59(44-25-9-1-10-26-44)77-41-52-54(81-62(72)47-31-15-4-16-32-47)56(83-64(74)49-35-19-6-20-36-49)57(84-65(75)50-37-21-7-22-38-50)67(80-52)87-68(43-79-61(71)46-29-13-3-14-30-46)58(85-66(76)51-39-23-8-24-40-51)55(82-63(73)48-33-17-5-18-34-48)53(86-68)42-78-60(70)45-27-11-2-12-28-45/h1-40,52-58,67H,41-43H2/t52-,53-,54-,55-,56+,57-,58+,67-,68+/m1/s1
InChI key
AKIVKIDZMLQJCH-KWOGCLBWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Plasticizer
Hardening agent for coatings.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)