주요 문서
459216
Sigma-Aldrich
L-Alaninamide hydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
124.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
212-217 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1