주요 문서
460060
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic anhydride
average Mw ~25,000
동의어(들):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
분자량
average Mw ~25,000
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
점도
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
애플리케이션
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)