주요 문서
474355
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl acrylate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)9CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
618.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
96%
포함
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
bp
122 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-53 °C (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H7F21O2/c1-2-5(37)38-4-3-6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)12(28,29)13(30,31)14(32,33)15(34,35)36/h2H,1,3-4H2
InChI key
FIAHOPQKBBASOY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)