주요 문서
478164
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
179.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
33-36 °C (lit.)
작용기
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3,5-dimethoxybenzene, is an aryl isocyanate.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)