주요 문서
482161
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 3,500 cSt 
동의어(들):
PDMS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
refractive index
n20/D 1.405
점도
3,500 cSt
density
0.98 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.