동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
N#[13C]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i7+1
InChI key
SUSQOBVLVYHIEX-CDYZYAPPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.