주요 문서
488372
Sigma-Aldrich
Butyric acid-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Butanoic acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
89.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-AZXPZELESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)