주요 문서
489719
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-2,2-d2
98 atom % D
동의어(들):
Caproic acid-2,2-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CD2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
118.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)