주요 문서
489735
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate-15N2
98 atom % 15N
동의어(들):
15N Labeled hydrazine sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N15NH2 · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
132.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
형태
solid
mp
254 °C (lit.)
density
1.391 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)