주요 문서
489980
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCD2CD(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
136.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
형태
solid
광학 활성
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-RBXBQAPRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)