주요 문서
490539
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
동의어(들):
13C,15N Labeled KCN, 13C,15N Labeled potassium cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K13C15N
CAS Number:
Molecular Weight:
67.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
양식
powder
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
InChI key
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
표적 기관
Thyroid
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)