주요 문서
490997
Sigma-Aldrich
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
동의어(들):
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H415N2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
InChI key
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)