동위원소 순도
98 atom % D
분석
95% (CP)
양식
solid
mp
117-121 °C (lit.)
질량 이동
M+7
SMILES string
O.[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O3S.H2O/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);1H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D;
InChI key
HKGOFWIZZIYCOS-VEFZIWIXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.