주요 문서
491888
Sigma-Aldrich
Benzoic-1-13C acid
99 atom % 13C
동의어(들):
Benzoic-1-13C acid-(phenyl-1-13C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CC5H5CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
형태
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)