주요 문서
492108
Sigma-Aldrich
Cytosine-2,4-13C2,15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C2H515N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
116.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
OPTASPLRGRRNAP-SLOBMOILSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)