주요 문서
493295
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N,18O3
95 atom % 18O, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K15N18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
108.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Quality Level
양식
solid
mp
334 °C (lit.)
질량 이동
M+7
SMILES string
[K+].[18O-][15N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1,2+2,3+2,4+2
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-QKBJONFOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circle
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)