주요 문서
495905
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogencyanamide
98%
동의어(들):
mono-Sodium cyanamide, Cyanamide monosodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCNHNa
CAS Number:
Molecular Weight:
64.02
Beilstein:
3624175
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
98%
양식:
powder
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
>360 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na]NC#N
InChI
1S/CHN2.Na/c2-1-3;/h2H;/q-1;+1
InChI key
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jesús García-Valdés et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110689-110689 (2019-05-18)
Bis-cations with two 2,3-diferrocenylcyclopropenium fragments 3a-d, and the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-2-imidazolinium tetrafluoroborates 4a, d or the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ium tetrafluoroborates 4b, c were obtained by interactions of 2,3-diferrocenyl-1-ethoxycyclopropenium tetrafluoroborate 1 with bis-1,4-N,N-(2a, d) or bis-1,5-N,N-(2b, c) nucleophiles. The reactions of 3a-d with sodium azide