문서
50032
Sigma-Aldrich
L-(−)-Glyceric acid hemicalcium salt monohydrate
≥97.0% (KT)
동의어(들):
(S)-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt monohydrate, L-Glyceric acid calcium salt dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
286.25
Beilstein:
6119063
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (KT)
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
색상
white
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
InChI key
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable