분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
120 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H21N3O10/c13-15-14-11-8(21)7(20)10(4(2-17)23-11)25-12-9(22)6(19)5(18)3(1-16)24-12/h3-12,16-22H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI key
FJOYNMRZUBUGGP-DCSYEGIMSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable