주요 문서
514780
Sigma-Aldrich
2-Oxocyclopentaneacetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O=)C5H7CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
47-51 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ketone
SMILES string
OC(=O)CC1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(6)4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Solvent-free microwave-assisted Meyers' lactamization.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 12(6), 961-964 (2010)
Racemic and diastereoselective construction of indole alkaloids under solvent-and catalyst-free microwave-assisted Pictet-Spengler condensation.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 14(4), 909-911 (2012)