주요 문서
518697
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
98%
동의어(들):
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
mp
146-148 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)