주요 문서
523208
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
95 atom % D
동의어(들):
Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3P(C6H5)3I
CAS Number:
Molecular Weight:
407.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
95 atom % D
Quality Level
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
186-188 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI key
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)