주요 문서
526142
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH2N(CH2CH2COONa)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
436.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
sodium carboxylate surface groups
Quality Level
양식
powder
분자량
generation 0
특징
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
표면기 개수
4
mp
>350 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
물리적 형태
Contains 4 surface carboxylate groups
법적 정보
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)