주요 문서
532029
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan benzyl ester
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
294.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +9.9°, c = 1 in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m0/s1
InChI key
TYQYRKDGHAPZRF-INIZCTEOSA-N
유전자 정보
human ... TACR1(6869)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)