반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Quality Level
mp
44-46 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.C2H6O2/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;3-1-2-4/h1-15H;3-4H,1-2H2
InChI key
QSHRKZHIILSUDY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
- Used as a hydrogenation catalyst in a water/substrate two-phase medium
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.