주요 문서
535494
Sigma-Aldrich
4′-Bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile
동의어(들):
2-Cyano-4′-bromomethylbiphenyl, 4′-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2C6H4C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
272.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
125-128 °C (lit.)
Quality Level
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
InChI key
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1