주요 문서
535990
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
97%
동의어(들):
1-Iodo-4-trifluoromethoxybenzene, 4-Iodo-α,α,α-trifluoromethoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H4OCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
288.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
177-179 °C (lit.)
density
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
InChI key
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)