분석
≥97.0% (HPLC)
mp
146-150 °C
작용기
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI key
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Precursor for catalyst O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalindiyldimethyl)-bis-(hydrocinchonidinium) dibromide.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Highly enantioselective and practical cinchona-derived phase-transfer catalysts for the synthesis of alpha-amino acids.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 3036-3038 (2002-08-31)